Stampa…
3-Chloro-2,4-difluorobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Chloro-2,4-difluorobenzene-1-carbonyl chloride
PC0161-25G PC0161-5G
APOSPC0161-25GEA 540 EUR
APOSPC0161-25G APOSPC0161-5G
3-Chloro-2,4-difluorobenzoyl chloride
3-Chloro-2,4-difluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₂Cl₂F₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 157373-00-7
UN: 1760
ADR: 8,II