Stampa…
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylbromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0158-1G PC0158-5G PC0158-25G
APOSPC0158-1GEA 36.4 EUR
APOSPC0158-1G APOSPC0158-5G APOSPC0158-25G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylbromide
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylbromide
Formula: C₈H₄BrClF₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631513
CAS Number: 261763-09-1
UN: 3265
ADR: 8,III