Stampa…
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0154-10G PC0154-5G PC0154-1G
APOSPC0154-10GEA 197 EUR
APOSPC0154-10G APOSPC0154-5G APOSPC0154-1G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅ClF₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631512
CAS Number: 261763-05-7