Stampa…
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0153-5G PC0153-10G PC0153-1G
APOSPC0153-5GEA 97.4 EUR
APOSPC0153-5G APOSPC0153-10G APOSPC0153-1G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₈H₂Cl₂F₄O
Peso molecolare: 261 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631344
CAS Number: 186517-45-3