Stampa…
5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC01524-1G PC01524-250MG PC01524-5G
APOSPC01524-1GEA 59.6 EUR
APOSPC01524-1G APOSPC01524-250MG APOSPC01524-5G
5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formula: C6H4ClF3N2
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18255015
CAS Number: 1095823-39-4