Stampa…
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0152-1G PC0152-25G PC0152-5G
APOSPC0152-1GEA 26.3 EUR
APOSPC0152-1G APOSPC0152-25G APOSPC0152-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 95%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₈H₂Cl₂F₄O
Peso molecolare: 261 g/mol
Punto di ebollizione: 230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631511
CAS Number: 261763-03-5
UN: 3265
ADR: 8,II