Stampa…
4-Bromo-3-fluorothiophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC01517-1G PC01517-5G PC01517-250MG
APOSPC01517-1GEA 277 EUR
APOSPC01517-1G APOSPC01517-5G APOSPC01517-250MG
4-Bromo-3-fluorothiophenol 95%
4-Bromo-3-fluorothiophenol
Formula: C₆H₄BrFS
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09475476
CAS Number: 942473-86-1