Stampa…
4-Bromo-2-fluorothioanisole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Bromo-2-fluorophenyl)(methyl)sulphane
PC01510-1G PC01510-5G PC01510-25G
APOSPC01510-1GEA 52.4 EUR
APOSPC01510-1G APOSPC01510-5G APOSPC01510-25G
4-Bromo-2-fluorothioanisole 95%
4-Bromo-2-fluorothioanisole
Formula: C₇H₆BrFS
Peso molecolare: 221,0899 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756455
CAS Number: 221030-79-1