Stampa…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4-bromobenzotrifluoride
PC01503-100G PC01503-25G PC01503-5G
APOSPC01503-100GEA 597 EUR
APOSPC01503-100G APOSPC01503-25G APOSPC01503-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅BrF₃N
Peso molecolare: 240,0200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082853
CAS Number: 703-91-3