3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₃ClF₄O₂ Punto di fusione: 89…91 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631509 CAS Number: 129931-45-9 |