Stampa…
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0149-5G PC0149-1G
APOSPC0149-5GEA 306 EUR
APOSPC0149-5G APOSPC0149-1G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₄ClF₄NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631400
CAS Number: 186517-42-0