Stampa…
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC01479-1G PC01479-250MG PC01479-5G
APOSPC01479-1GEA 290 EUR
APOSPC01479-1G APOSPC01479-250MG APOSPC01479-5G
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₁F₂NO₄
Peso molecolare: 271.22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20037425
CAS Number: 1246967-17-8