Stampa…
2-Fluoro-3-hydroxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoropyridin-3-ol, 2-Fluoro-3-pyridinol
PC01476-25G PC01476-5G PC01476-100G
APOSPC01476-25GEA 109 EUR
APOSPC01476-25G APOSPC01476-5G APOSPC01476-100G
2-Fluoro-3-hydroxypyridine
2-Fluoro-3-hydroxypyridine
Formula: C₅H₄FNO
Peso molecolare: 113,09 g/mol
Punto di fusione: 131…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112569
CAS Number: 174669-74-0