2-Fluoro-4-pyridone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC01475-1G
PC01475-5G
APOSPC01475-1GEA
114
EUR
APOSPC01475-1G
APOSPC01475-5G
2-Fluoro-4-pyridone 95%
2-Fluoro-4-pyridone
Formula:
C₅H₄FNO Punto di fusione: 146…149 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04114159 CAS Number: 22282-69-5 |