Stampa…
3-Fluoro-2-methoxypyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC01473-10G PC01473-25G PC01473-5G
APOSPC01473-10GEA 144 EUR
APOSPC01473-10G APOSPC01473-25G APOSPC01473-5G
3-Fluoro-2-methoxypyridine 95%
3-Fluoro-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₆FNO
Flash Pt: <60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094945
CAS Number: 884494-69-3