Stampa…
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0147-1G PC0147-10G PC0147-5G
APOSPC0147-1GEA 26.1 EUR
APOSPC0147-1G APOSPC0147-10G APOSPC0147-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₄ClF₄NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631399
CAS Number: 129931-46-0