Stampa…
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0146-25G PC0146-5G PC0146-1G
APOSPC0146-25GEA 484 EUR
APOSPC0146-25G APOSPC0146-5G APOSPC0146-1G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃ClF₄O
Peso molecolare: 226,56 g/mol
Punto di ebollizione: 214 °C
Densità: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 104,4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631343
CAS Number: 186517-29-3