Stampa…
Acido 3-cloro-2,4-difluorobenzoico 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0145-25G PC0145-5G PC0145-100G
APOSPC0145-25GEA 65.4 EUR
APOSPC0145-25G APOSPC0145-5G APOSPC0145-100G
Acido 3-cloro-2,4-difluorobenzoico 97%
Acido 3-cloro-2,4-difluorobenzoico
Formula: C₇H₃ClF₂O₂
Punto di fusione: 169…177 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631387
CAS Number: 154257-75-7