Stampa…

3,5-Difluoro-o-phenylenediamine

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 3,5-Difluoro-1,2-phenylenediamine, 1,2-Diamino-3,5-difluorobenzene, 3,5-Difluorobenzene-1,2-diamine

PC0143-1G PC0143-25G PC0143-5G
APOSPC0143-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0143-1G APOSPC0143-25G APOSPC0143-5G
3,5-Difluoro-o-phenylenediamine
3,5-Difluoro-o-phenylenediamine
Formula: C₆H₆F₂N₂
Peso molecolare: 144,12 g/mol
Punto di fusione: 48,5…49.5 °C
Flash Pt: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00973899
CAS Number: 2369-29-1

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR