Stampa…
5-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0138-10G PC0138-5G PC0138-25G
APOSPC0138-10GEA 36.4 EUR
APOSPC0138-10G APOSPC0138-5G APOSPC0138-25G
5-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile 97%
5-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅ClFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631438
CAS Number: 75279-54-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III