Stampa…
3-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0137-100G PC0137-25G PC0137-5G
APOSPC0137-100GEA 337 EUR
APOSPC0137-100G APOSPC0137-25G APOSPC0137-5G
3-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
3-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅ClFN
Peso molecolare: 169,5834 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631553
CAS Number: 658-98-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III