Stampa…
3-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0136-1G PC0136-5G PC0136-10G
APOSPC0136-1GEA 17.6 EUR
APOSPC0136-1G APOSPC0136-5G APOSPC0136-10G
3-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
3-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅ClFN
Peso molecolare: 169,5800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631552
CAS Number: 261762-98-5