Stampa…
(5-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(5-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
PC0135-10G PC0135-5G PC0135-1G
APOSPC0135-10GEA 81.5 EUR
APOSPC0135-10G APOSPC0135-5G APOSPC0135-1G
(5-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid 98%
(5-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Peso molecolare: 188,59 g/mol
Punto di fusione: 116…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631439
CAS Number: 261762-97-4