Stampa…
(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0134-5G PC0134-1G
APOSPC0134-5GEA 65.4 EUR
APOSPC0134-5G APOSPC0134-1G
(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Punto di fusione: 55…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631555
CAS Number: 705-79-3