Stampa…
(3-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0133-1G PC0133-5G PC0133-10G
APOSPC0133-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0133-1G APOSPC0133-5G APOSPC0133-10G
(3-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
(3-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Punto di fusione: 128…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631554
CAS Number: 261762-96-3