N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
A powerful silylation reagent with volatile byproducts:J. Chromat., 115, 591 (1975); 134, 387 (1977).
Formula:
C₆H₁₂F₃NOSi Punto di ebollizione: 130…132 °C Densità: 1,074 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 25 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000411 CAS Number: 24589-78-4 EINECS: 246-331-6 UN: 1993 ADR: 3,III |