Stampa…
3-Cloro-2-fluoro-fenolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0130-100G PC0130-25G
APOSPC0130-100GEA 165 EUR
APOSPC0130-100G APOSPC0130-25G
3-Cloro-2-fluoro-fenolo 98%
3-Cloro-2-fluoro-fenolo
Formula: C₆H₄ClFO
Peso molecolare: 146,55 g/mol
Punto di ebollizione: 190 °C
Punto di fusione: 34…38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631572
CAS Number: 2613-22-1
EINECS: 220-042-5
UN: 3261
ADR: 8,III