Stampa…
2-Cloro-6-fluoro-fenolo 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0129-100G PC0129-25G PC0129-5G
APOSPC0129-100GEA 90.2 EUR
APOSPC0129-100G APOSPC0129-25G APOSPC0129-5G
2-Cloro-6-fluoro-fenolo 99+%
2-Cloro-6-fluoro-fenolo
Formula: C₆H₄ClFO
Peso molecolare: 146,55 g/mol
Punto di fusione: 62…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631574
CAS Number: 2040-90-6
EINECS: 433-890-8
UN: 3261
ADR: 8,II