Stampa…
6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0127-1G PC0127-25G PC0127-5G
APOSPC0127-1GEA 105 EUR
APOSPC0127-1G APOSPC0127-25G APOSPC0127-5G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenylacetonitrile
Formula: C₉H₇ClFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631374
CAS Number: 261762-95-2