Stampa…
2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0123-1G PC0123-5G PC0123-25G
APOSPC0123-1GEA 105 EUR
APOSPC0123-1G APOSPC0123-5G APOSPC0123-25G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenylacetonitrile
Formula: C₉H₇ClFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631364
CAS Number: 261762-94-1