Stampa…
(6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0122-1G PC0122-5G PC0122-25G
APOSPC0122-1GEA 71.3 EUR
APOSPC0122-1G APOSPC0122-5G APOSPC0122-25G
(6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid 98%
(6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
Formula: C₉H₈ClFO₂
Peso molecolare: 202,61 g/mol
Punto di fusione: 130…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631375
CAS Number: 261762-93-0