Stampa…
1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0121-25G PC0121-100G
APOSPC0121-25GEA 75.4 EUR
APOSPC0121-25G APOSPC0121-100G
1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene 98%
1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene
Formula: C₆H₂Br₂ClF
Punto di fusione: 37…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143441
CAS Number: 208186-78-1