(2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC0120-1G
PC0120-250MG
PC0120-5G
APOSPC0120-1GEA
111
EUR
APOSPC0120-1G
APOSPC0120-250MG
APOSPC0120-5G
(2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
(2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
Formula:
C₉H₈ClFO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631365 CAS Number: 261762-92-9 |