Stampa…
6-Chloro-2-fluoro-m-cresol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenol
PC0119-25G PC0119-5G PC0119-100G
APOSPC0119-25GEA 496 EUR
APOSPC0119-25G APOSPC0119-5G APOSPC0119-100G
6-Chloro-2-fluoro-m-cresol 98%
6-Chloro-2-fluoro-m-cresol
Formula: C₇H₆ClFO
Peso molecolare: 160,58 g/mol
Punto di fusione: 46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631376
CAS Number: 261762-91-8
UN: 3261
ADR: 8,III