Stampa…
2-Chloro-6-fluoro-m-cresol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenol, 2-Choro-6-fluoro-3-methylphenol
PC0118-1G PC0118-5G
APOSPC0118-1GEA 16.1 EUR
APOSPC0118-1G APOSPC0118-5G
2-Chloro-6-fluoro-m-cresol
2-Chloro-6-fluoro-m-cresol
Formula: C₇H₆ClFO
Peso molecolare: 160,58 g/mol
Punto di ebollizione: 211 °C
Punto di fusione: 47…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631366
CAS Number: 261762-90-7
UN: 3261
ADR: 8,III