Stampa…
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1-chloro-3-fluoro-4-methylbenzene
PC0116-10G PC0116-1G PC0116-5G
APOSPC0116-10GEA 285 EUR
APOSPC0116-10G APOSPC0116-1G APOSPC0116-5G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl bromide 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₇BrClF
Peso molecolare: 237,51 g/mol
Punto di ebollizione: 130 °C/3mmHg
Punto di fusione: 52…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631373
CAS Number: 261762-88-3
UN: 1759
ADR: 8,III