Stampa…
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0112-5G PC0112-1G
APOSPC0112-5GEA 1160 EUR
APOSPC0112-5G APOSPC0112-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzylamine 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzylamine
Formula: C₈H₉ClFN
Peso molecolare: 173,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631395
CAS Number: 261762-85-0
UN: 2735
ADR: 8,III