Stampa…
2-Quinolin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Quinolin-2-yl)-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC0110-10G PC0110-5G PC0110-1G
APOSPC0110-10GEA 607 EUR
APOSPC0110-10G APOSPC0110-5G APOSPC0110-1G
2-Quinolin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Quinolin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formula: C₁₈H₁₄F₃NO
Peso molecolare: 317,31 g/mol
Punto di fusione: 171…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424493
CAS Number: 496947-30-9