Stampa…
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)methanol
PC0109-1G PC0109-5G PC0109-25G
APOSPC0109-1GEA 29.2 EUR
APOSPC0109-1G APOSPC0109-5G APOSPC0109-25G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₈ClFO
Peso molecolare: 174,6 g/mol
Punto di fusione: 68…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631372
CAS Number: 261762-84-9