Stampa…
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0108-1G PC0108-5G PC0108-10G
APOSPC0108-1GEA 34.8 EUR
APOSPC0108-1G APOSPC0108-5G APOSPC0108-10G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₈ClFO
Punto di fusione: 56…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631362
CAS Number: 261762-83-8