Stampa…
3,4-Difluorobenzhydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0107-1G PC0107-5G
APOSPC0107-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0107-1G APOSPC0107-5G
3,4-Difluorobenzhydrazide
3,4-Difluorobenzhydrazide
Formula: C₇H₆F₂N₂O
Peso molecolare: 172,13 g/mol
Punto di fusione: 137…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672992
CAS Number: 229957-07-7