Stampa…
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoylchloride, 6-Chloro-2-fluoro-3-toluoyl chloride, 6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzene-1-carbonyl chloride
PC0103-1G PC0103-5G PC0103-25G
APOSPC0103-1GEA 32.1 EUR
APOSPC0103-1G APOSPC0103-5G APOSPC0103-25G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoyl chloride 95%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
Formula: C₈H₅Cl₂FO
Peso molecolare: 207,03 g/mol
Punto di ebollizione: 110 °C/1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631361
CAS Number: 261762-81-6
UN: 3265
ADR: 8,III