Stampa…
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzene-1-carbonyl chloride, 2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoylchloride, 2-Chloro-6-fluoro-3-toluoyl chloride
PC0100-1G PC0100-25G PC0100-5G
APOSPC0100-1GEA 40.8 EUR
APOSPC0100-1G APOSPC0100-25G APOSPC0100-5G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
Formula: C₈H₅Cl₂FO
Peso molecolare: 207,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631371
CAS Number: 261762-82-7
UN: 3265
ADR: 8,II