Stampa…
6-Chloro-2-fluoro-m-toluic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0099-25G PC0099-5G PC0099-100G
APOSPC0099-25GEA 418 EUR
APOSPC0099-25G APOSPC0099-5G APOSPC0099-100G
6-Chloro-2-fluoro-m-toluic acid 98%
6-Chloro-2-fluoro-m-toluic acid
Formula: C₈H₆ClFO₂
Punto di fusione: 135…136 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631369
CAS Number: 32890-90-7