Stampa…
2-Chloro-6-fluoro-m-toluic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoic acid
PC0097-5G PC0097-1G PC0097-25G
APOSPC0097-5GEA 55.3 EUR
APOSPC0097-5G APOSPC0097-1G APOSPC0097-25G
2-Chloro-6-fluoro-m-toluic acid
2-Chloro-6-fluoro-m-toluic acid
Formula: C₈H₆ClFO₂
Peso molecolare: 188,59 g/mol
Punto di fusione: 116…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631359
CAS Number: 32890-89-4