Stampa…
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0096-25G PC0096-5G PC0096-1G
APOSPC0096-25GEA 373 EUR
APOSPC0096-25G APOSPC0096-5G APOSPC0096-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzamide 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzamide
Formula: C₈H₇ClFNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631462
CAS Number: 286474-61-1