Stampa…
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0095-5G PC0095-1G
APOSPC0095-5GEA 97.4 EUR
APOSPC0095-5G APOSPC0095-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzamide 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzamide
Formula: C₈H₇ClFNO
Peso molecolare: 187,6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631394
CAS Number: 286474-60-0