Stampa…
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0094-25G PC0094-5G PC0094-1G
APOSPC0094-25GEA 321 EUR
APOSPC0094-25G APOSPC0094-5G APOSPC0094-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₆ClFO
Peso molecolare: 172,59 g/mol
Punto di ebollizione: 249 °C
Densità: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631370
CAS Number: 286474-59-7