Stampa…
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-6-fluoro-3-tolylaldehyde, 2-Chloro-6-fluoro-m-tolylaldehyde, 2-Chloro-6-fluoro-m-tolualdehyde, 2-Chloro-6-fluoro-3-tolualdehyde
PC0093-25G PC0093-5G PC0093-1G
APOSPC0093-25GEA 205 EUR
APOSPC0093-25G APOSPC0093-5G APOSPC0093-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₆ClFO
Peso molecolare: 172,59 g/mol
Punto di fusione: 26…33 °C
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631360
CAS Number: 104451-99-2