Stampa…
6'-Chloro-2'-fluoro-3'-methylacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0089-25G PC0089-5G PC0089-1G
APOSPC0089-25GEA 541 EUR
APOSPC0089-25G APOSPC0089-5G APOSPC0089-1G
6'-Chloro-2'-fluoro-3'-methylacetophenone 97%
6'-Chloro-2'-fluoro-3'-methylacetophenone
Formula: C₉H₈ClFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631378
CAS Number: 261762-78-1